Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape Artikelnummer.: 15132719
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape
Artikelnummer. 15132719
PES, silikone, Klar, Pakke med 100
Materiale:
Aluminium, silikone
PES, silikone
PET, silikone
Polyethylen, Silikone
Polyolefin, gummi
Farve:
Klar
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15132719
Brand: Thermo Scientific™ 60180M143
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Forsegl effektivt alle mikropladeformater med Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape.
Forsegl effektivt alle mikropladeformater med Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape. Tilgængelig i et udvalg af tynde, lette materialer og klæbemidler for at imødekomme behovene ved enhver applikation eller analyse, minimerer de fordampning og beskytter prøver mod kontaminering og spild.
Nem, konsekvent forsegling
  • Trykfølsomt klæbemiddel er ikke klæbrigt at røre ved, men danner en stærk binding til pladen ved påføring af tryk
  • Tape forsegles på pladen med en praktisk håndholdt applikator (fås separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale PES, silikone
nr. pr. pakke 100
Produkttype Ikke-steril forseglingstape
Produktlinje Webseal
Klæbemiddel Trykfølsom
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +100 °C
Pladekompatibilitet Alle mikroplader
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ WebSeal™ Forseglingstape >