Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds runde brøndplade tætningsmåtter, 7 mm diameter, kuppelbase
Beskrivelse
Eliminer krydskontaminering af prøver med Thermo Scientific™ WebSeal™ Måtter til en inert, sikker forsegling af dine tallerkener, hver gang. Tilgængelig i EVA (ethylen-vinylacetat) eller ren silikone, med eller uden PTFE-belægning, disse måtter modstår kernedannelse og rivning og giver overlegen genlukkelighed efter flere injektioner.
Fremragende kemisk og termisk kompatibilitet
- Opløsningsmiddelbestandig med fremragende kemisk kompatibilitet
- Silikonemåtter er autoklaverbare i tør varme og kan modstå lave temperaturer til -80 °C
Automationsklar
- Footprint gør, at plader kan stables sikkert uden robotarmsinterferens
- Tilgængelig forslids for bedre gennemboring og reduceret vakuumdannelse
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Ingen modstand |
| Oversigt | Kuppelformet base |
| Materiale | Silikone, PTFE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. pakke | 5 måtter |
| Stik diameter | 7 mm |
| Forspaltet | Ja |
| Produkttype | Brøndplade Tætningsmåtte |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.