Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds runde brøndplade tætningsmåtter, 7 mm diameter, kuppelbase
Artikelnummer. 15112749
Skift visning
Forspaltet:
Ja
Nej
Antal Wells:
96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forspaltet Antal Wells unitSize
15112749 Nej 96 Pakke med 5
15142749 Ja 96 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15112749 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180M108
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eliminer krydskontaminering, og få en inert og sikker forsegling af dine tallerkener, hver gang. Måttematerialer modstår kernedannelse og rivning, samtidig med at de tilbyder overlegen genlukkelighed.
Eliminer krydskontaminering af prøver med Thermo Scientific™ WebSeal™ Måtter til en inert, sikker forsegling af dine tallerkener, hver gang. Tilgængelig i EVA (ethylen-vinylacetat) eller ren silikone, med eller uden PTFE-belægning, disse måtter modstår kernedannelse og rivning og giver overlegen genlukkelighed efter flere injektioner.
Fremragende kemisk og termisk kompatibilitet
  • Opløsningsmiddelbestandig med fremragende kemisk kompatibilitet
  • Silikonemåtter er autoklaverbare i tør varme og kan modstå lave temperaturer til -80 °C
Automationsklar
  • Footprint gør, at plader kan stables sikkert uden robotarmsinterferens
  • Tilgængelig forslids for bedre gennemboring og reduceret vakuumdannelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Ingen modstand
Oversigt Kuppelformet base
Materiale Silikone, PTFE
Sterilitet Ikke steril
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 5 måtter
Stik diameter 7 mm
Forspaltet Nej
Produkttype Brøndplade Tætningsmåtte
Produktlinje Webseal
Temperaturområde (metrisk) -80 °C
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.