Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger
Artikelnummer. p-6154329
Samlet volumen (metrisk) Well:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Låg:
PE-stik Septa
Silikone/PTFE, 45° Septa
Silikone/PTFE, forslids 45° Septa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15102799
Brand: Thermo Scientific™ 60180K200
Spar tid og minimer risikoen for hætteglaskontamination før brug med 96-brønds pladesæt pakket med hætteglas forseglet med individuelle lukninger.
Spar tid og minimer risikoen for kontaminering af hætteglas før brug med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar-til-brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader og glashætteglas med påsat hætter og septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Silikone/PTFE, forslids 45° Septa
Array 8 x 12
Emballage Individuelt indpakket
Produktlinje Webseal
Farve Klar
Produkttype Glaspladesæt med individuelle lukninger
Materiale Silikone, PTFE, Glas
Volumen (metrisk) Nå 100μ L
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 200μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Hætteglas: 60180-V108; Kapsel: 60180-C100
nr. pr. pakke 1
Profil Flad bund
Mængde 1/Pk.
Højde (metrisk) 15.5 mm
Udvendig diameter (metrisk) 5.7 mm