Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger
Artikelnummer. 15142799
Samlet volumen (metrisk) Well:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Låg:
PE-stik Septa
Silikone/PTFE, 45° Septa
Silikone/PTFE, forslids 45° Septa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15142799
Brand: Thermo Scientific™ 60180K204
Spar tid og minimer risikoen for hætteglaskontamination før brug med 96-brønds pladesæt pakket med hætteglas forseglet med individuelle lukninger.
Spar tid og minimer risikoen for kontaminering af hætteglas før brug med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar-til-brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader og glashætteglas med påsat hætter og septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg PE-stik Septa
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Farve Clear
Produkttype Glass Inserted Plate Kit with Individual Closures
Materiale Glass, Polyethylene
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 800 μL
Samlet volumen (metrisk) Well 1000 μl
Well Shape Round
Inkluderer Vial: 60180-V111; Cap: 60180-C101
nr. pr. pakke 1
Profil Round
Mængde 1/Pk.
Højde (metrisk) 40 mm
Udvendig diameter (metrisk) 7.6 mm