Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger
Artikelnummer. 15132799
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Låg:
PE Plug Septa
Silikone/PTFE, 45° Septa
Silikone/PTFE, forslids 45° Septa
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Låg Pakningsstørrelse
15132799 1200μ L Silikone/PTFE, forslids 45° Septa Hver
15102799 200μ L Silikone/PTFE, forslids 45° Septa Hver
15112799 400μ L Silikone/PTFE, forslids 45° Septa Hver
15122799 1200μ L Silikone/PTFE, 45° Septa Hver
15142799 1000 μl PE Plug Septa Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15132799 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180K203
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Spar tid og minimer risikoen for hætteglaskontamination før brug med 96-brønds pladesæt pakket med hætteglas forseglet med individuelle lukninger.
Spar tid og minimer risikoen for kontaminering af hætteglas før brug med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar-til-brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader og glashætteglas med påsat hætter og septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Silikone/PTFE, forslids 45° Septa
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Farve Klar
Produkttype Glaspladesæt med individuelle lukninger
Materiale Silikone, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1.000μ l
Samlet volumen (metrisk) Well 1200μ L
Well Shape Rund
Inkluderer Hætteglas: 60180-V110; Kapsel: 60180-C100
nr. pr. pakke 1
Profil Rund
Mængde 1/Pk.
Well Design Firkantet Brønd
Højde (metrisk) 45.9 mm
Udvendig diameter (metrisk) 7.6 mm