Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger
Artikelnummer. 15122799
Samlet volumen (metrisk) Well:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Låg:
PE-stik Septa
Silikone/PTFE, 45° Septa
Silikone/PTFE, forslids 45° Septa
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15122799
Brand: Thermo Scientific™ 60180K202
Spar tid og minimer risikoen for hætteglaskontamination før brug med 96-brønds pladesæt pakket med hætteglas forseglet med individuelle lukninger.
Spar tid og minimer risikoen for kontaminering af hætteglas før brug med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar-til-brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader og glashætteglas med påsat hætter og septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Silikone/PTFE, 45° Septa
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Farve Klar
Produkttype Glaspladesæt med individuelle lukninger
Materiale Silikone, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 1.000μ l
Samlet volumen (metrisk) Well 1200μ L
Well Shape Rund
Inkluderer Hætteglas: 60180-V110; Hætte: 60180-C102
nr. pr. pakke 1
Profil Rund
Mængde 1/Pk.
Well Design Firkantet Brønd
Højde (metrisk) 45.9 mm
Udvendig diameter (metrisk) 7.6 mm