Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger
Samlet volumen (metrisk) Well:
200μ L
400μ L
1000 μl
1200μ L
Låg:
PE-stik Septa
Silikone/PTFE, 45° Septa
Silikone/PTFE, forslids 45° Septa
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Spar tid og minimer risikoen for kontaminering af hætteglas før brug med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med individuelle lukninger. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar-til-brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader og glashætteglas med påsat hætter og septa.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Silikone/PTFE, forslids 45° Septa |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Produktlinje | Webseal |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Glaspladesæt med individuelle lukninger |
| Materiale | Silikone, PTFE, Glas |
| Volumen (metrisk) Nå | 100μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Vis mere |