Få mere at vide
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-kvadratbrønds mikroplader med forskåret tætningsmåtte
Artikelnummer. 15102779
Skift visning
nr. pr. pakke:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15102779 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 15102779 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180K108
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med praktiske 96-brønds pladesæt pakket med formonterede glas- eller PTFE-hætteglas.
Spar tid og minimer risikoen for krydskontaminering med Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-brønds pladesæt med tætningsmåtter. Kompatible med alle 96-brønds konfigurerede autosamplere, de klar til brug kits består af et omfattende udvalg af 96-brønds mikroplader, forudindsatte glas- eller PTFE-hætteglas og silikone/PTFE-forseglingsmåtter.
  • Praktiske brøndpladesæt inkluderer forudindsatte glas- eller PTFE-hætteglas og 96-positions forseglingsmåtter; nogle inkluderer skæreværktøj
  • Måtter forsegler prøver til opbevaring
  • Plader er glasindsat for større inerthed sammenlignet med rene PP plader
  • Unikt skæreværktøj tillader fjernelse af individuelle prøver med forseglingen på plads, hvilket eliminerer krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96 firkantet brøndplade med tætningsmåtte - forskåret
Array 8 x 12
Emballage 1 Pk.
Produktlinje Webseal
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Silikone, PTFE, Glas
Antal Wells 96
Samlet volumen (metrisk) Well 1000μ L
Well Shape Firkant
nr. pr. pakke 1
Profil Indsnævret
Mængde 1/Pk.
Højde (metrisk) 45 mm
Udvendig diameter (metrisk) 7.6 mm