Få mere at vide
Thermo Scientific™ Webseal 384-brønds plade
Artikelnummer. 17483193 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
17483193 Klar
1 options
Artikelnummer. 17483193 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60180P109B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
384-brøndsplade med firkantet v-formet bund.
  • 384-brønd
  • Polypropylen
  • Square V Base
  • Stregkodet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Låg Uden låg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje Webseal
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Nederdel stil Fuld
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 145μ L
Antal Wells 384
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)