Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WEB 2086
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772644
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18772644 1 mg
18782784 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772644 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2339/1
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent PAF receptor antagonist
Potent, selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist (Ki = 16.3 nM). Displays anti-inflammatory, antiangiogenic and anticancer activity. Inhibits growth and proliferation of MCF-7 breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105219-56-5
Molekylær formel C22H22ClN5O2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WEB 2086
Mængde 1 mg
Formel vægt 455.96
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 455.961