Få mere at vide
Brady™ Bær Lab Coats-skilt uden tekst
Artikelnummer. 11764974 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Lamineret polyester
Diameter (metrisk):
200 mm
Artikelnummer. Materiale Diameter (metrisk)
11764974 Lamineret polyester 200 mm
1 options
Artikelnummer. 11764974 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 806873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.05 DKK
    29.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.18 DKK
    6% Slukket
På lager
Sikkerhedsskilt til at angive obligatorisk handling.
  • Forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 2209-DIA 200-B7541 FF
Slutte Glans
Materiale Lamineret polyester
Klæbende type Permanent akryl
Diameter (metrisk) 200 mm
Form Rund
Farve Hvid på blå