Få mere at vide
WDR5-0103, MedChemExpress
Beskrivelse
WDR5-0103 is a potent and selective WD repeat-containing protein 5 (WDR5) antagonist with Kd of 450 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WDR5-0103 |
| CAS | 890190-22-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H25N3O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | WD-Repeat Protein 5-0103 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (130.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC=C(N2CCN(C)CC2)C(NC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.44 |
| Vis mere |