Få mere at vide
Cole-Parmer™ WBU-200-seriens væskekalibreringsbad
Artikelnummer. 15177036
Kapacitet (metrisk):
5 l
7 l
12 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15177036
Brand: Cole-Parmer™ 1610450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakt og nøjagtig WBU-200-seriens væskekalibreringsbad til ekstern cirkulation eller temperaturkalibrering.
  • Fuldt isolerede bade giver fremragende varmetilbageholdelse.
  • Temperaturstabilitet på± 0,005 °C afhængig af valg af styreenhed.
  • Disse kompakte kalibreringsbade giver fremragende stabilitet over hele temperaturområdet.
  • Brug disse bade til ekstern cirkulation for at opretholde temperaturer på prøver i viskosimeter, fotometre, refraktometre, fermentorer og andre reaktionsbeholdere.
  • Alle modeller tilbyder høj pumpeydelse og enestående termisk stabilitet fra -35 C °til 250 °C.
  • Tilføj en flowkøler til systemet for at opnå temperaturer ned til -35 °C.
  • Vandbadene er fuldt isolerede på alle sider og bund og er forsynet med en kølespiral for tilslutning til en koldvandsforsyning til brug ved temperaturer omkring omgivelserne.
  • Der kræves en nedsænkningscirkulator for at væskekalibreringsbade kan fungere —i orden Cole-Parmer IC-300-serien eller andre kompatible cirkulationspumper separat.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Temperaturområde -35 °C til +250 °C
Type Flydende kalibreringsbad
Inkluderer Dæk, låg og broplade
Model- FBCAL12D
Temperaturstabilitet ±0,005 °C
Dimensioner (L x B x H) 351 x 260 x 358 mm
Længde (engelsk) 13,8''
Længde (metrisk) 351 mm
Bredde (engelsk) 10,2 tommer
Bredde (metrisk) 260 mm
Højde (engelsk) 14,1''
Højde (metrisk) 358 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 9 kg