Få mere at vide
Cole-Parmer™ WBU-200-seriens væskekalibreringsbad
Kapacitet (metrisk):
5 l
7 l
12 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fuldt isolerede bade giver fremragende varmetilbageholdelse.
- Temperaturstabilitet på± 0,005 °C afhængig af valg af styreenhed.
- Disse kompakte kalibreringsbade giver fremragende stabilitet over hele temperaturområdet.
- Brug disse bade til ekstern cirkulation for at opretholde temperaturer på prøver i viskosimeter, fotometre, refraktometre, fermentorer og andre reaktionsbeholdere.
- Alle modeller tilbyder høj pumpeydelse og enestående termisk stabilitet fra -35 C °til 250 °C.
- Tilføj en flowkøler til systemet for at opnå temperaturer ned til -35 °C.
- Vandbadene er fuldt isolerede på alle sider og bund og er forsynet med en kølespiral for tilslutning til en koldvandsforsyning til brug ved temperaturer omkring omgivelserne.
- Der kræves en nedsænkningscirkulator for at væskekalibreringsbade kan fungere —i orden Cole-Parmer IC-300-serien eller andre kompatible cirkulationspumper separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 7 l |
| Temperaturområde | -35 °C til +250 °C |
| Type | Flydende kalibreringsbad |
| Inkluderer | Dæk, låg og broplade |
| Model- | FBCAL07D |
| Temperaturstabilitet | ±0,005 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 351 x 260 x 233 mm |
| Længde (engelsk) | 13,8'' |
| Længde (metrisk) | 351 mm |
| Vis mere |