Få mere at vide
Novus Biologicals™ WBSCR27 Recombinant Protein Antigen
Artikelnummer. 18326544 Shop alle Bio Techne produkter
:
100 μg
Artikelnummer. 18326544
Brand: Novus Biologicals™ NBP317558PEP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Antibody Competition
Formulering PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gen-id (Entrez) 155368
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 25 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias MGC40131, Williams Beuren syndrome chromosome region 27, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 27 protein
Gen symbol METTL27
Forskningskategori Cell Biology
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein WBSCR27