Få mere at vide
Gibco™ Waymouths medium
Mængde:
10 x 500 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
500ml
Beskrivelse
Waymouth's Medium er et kemisk defineret medium udviklet af Charity Waymouth og oprindeligt formuleret til undersøgelser af ernæring, metabolisme og vækst af musestamme L-sublines, NCTC klon 929 (L929-celler) i et serumfrit miljø. Gibco™ Waymouth's Medium bruges også til dyrkning af hele organer og en bred vifte af celletyper, såsom carcinomcellelinjer.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ Waymouth's Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Waymouths medium produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11220-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Waymouth's Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Nogle celletyper kan kræve tilskud med føtalt bovint serum (FBS). Waymouth's Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,24 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Produkt tilsigtet anvendelse
Til in vitro diagnostisk brug. FORSIGTIG: Ikke til terapeutisk brug hos mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den mærkede tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.
Dual-Site cGMP-fremstilling
Gibco™ Waymouth's Medium er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Waymouths medium produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11220-035). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Waymouth's Medium indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Nogle celletyper kan kræve tilskud med føtalt bovint serum (FBS). Waymouth's Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,24 g/L) og kræver derfor et 5-10% CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| Produkttype | Waymouths medium |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen HEPES |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 500 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Regulatorisk status | Til in vitro-diagnostisk brug |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Waymouths medium, 500 ml, flydende form, med L-glutamin, phenolrød, 12 måneders holdbarhed, 2 til °8 C opbevaringsforhold, bruges til pattedyrcellekultur |