Få mere at vide
WAY-600, MedChemExpress
Beskrivelse
WAY-600 is a potent, ATP-competitive, and selective mTOR inhibitor with an IC50 of 9 nM for recombinant mTOR enzyme. WAY-600 blocks mTOR complex 1/2 (mTORC1/2) assemble and activation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WAY-600 |
| CAS | 1062159-35-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H30N8O |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (101.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C1(C=CN2)=C2C=CC(C3=NC(N(C4CCN(CC5=CC=CN=C5)CC4)N=C6)=C6C(N7CCOCC7)=N3)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 494.59 |
| Formel vægt | 494.59 |
| Vis mere |