Få mere at vide
WAY-262611, MedChemExpress
Beskrivelse
WAY-262611 is a wingless β-Catenin agonist that increases bone formation rate with an EC50 of 0.63 μM in TCF-Luciferase assay. WAY-262611 is also a Dkk1 inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WAY-262611 |
| CAS | 1123231-07-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H22N4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 42 mg/mL (131.90 mM) |
| SMIL | NCC1CCN(C2=NC=CC(C3=CC=C4C=CC=CC4=C3)=N2)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.42 |
| Formel vægt | 318.42 |
| Vis mere |