Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WAY 208466 dihydrochloride
Beskrivelse
High affinity, selective 5-HT6 agonist (EC50 = 7.3 nM at the human 5-HT6 receptor). Elevates cortical GABA levels in vivo in rat frontal cortex. Exhibits antidepressant and anxiolytic-like effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WAY 208466 dihydrochloride |
| CAS | 1207064-61-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C17H20Cl2FN3O2S |
| Formel vægt | 420.33 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.324 |