Få mere at vide
WAY-204688, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471819
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16471819 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16471819 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19498
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress WAY-204688 is an estrogen receptor (ER-α) selective, orally active inhibitor of NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 122 ± 30 nM for NF-κB-luciferase (NF-κB-luc) in HAECT-1 cells.
WAY-204688 is an estrogen receptor (ER-α) selective, orally active inhibitor of NF-κB transcriptional activity with an IC50 of 122 ± 30 nM for NF-κB-luciferase (NF-κB-luc) in HAECT-1 cells.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WAY-204688
CAS 796854-35-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H31F3N2O2
Mængde 1 mg
Synonym SIM-688
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (179.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL COC1=C([C@H](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)[C@@](C)(C#N)C(N4CCC(C5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5)CC4)=O)C=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 556.62
Formel vægt 556.62
Procent renhed 96.9%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation