Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WAY 170523
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18065192
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065192 10 mg
18004972 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18065192 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2633/10
Potent and selective inhibitor of MMP-13
Potent and selective inhibitor of MMP-13 (IC50 values are 17, 945, > 1000 and > 10000 nM for MMP-13, MMP-9, TACE and MMP-1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307002-73-9
Molekylær formel C33H31N3O7S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WAY 170523
Mængde 10 mg
Formel vægt 613.68
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 613.685