Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WAY 161503 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001453
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001453 10 mg
18013902 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001453 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1801/10
Potent and selective 5-HT2C agonist
Potent and selective 5-HT2C receptor agonist (Ki = 4 nM; EC50 = 12 nM). Antidepressant following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 276695-22-8
Molekylær formel C11H12Cl3N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale WAY 161503 hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 308.59
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 308.587