Få mere at vide
WAY 100635, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | WAY 100635 |
| CAS | 162760-96-5 |
| Molekylær formel | C25H34N4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-[2-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinylcyclohexanecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34N4O2/c1-31-23-12-6-5-11-22(23)28-18-15-27(16-19-28)17-20-29(24-13-7-8-14-26-24)25(30)21-9-3-2-4-10-21/h5-8,11-14,21H,2-4,9-10,15-20H2,1H3 |
| SMIL | O=C(C1CCCCC1)N(CCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)C4=CC=CC=N4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.56 |