Få mere at vide
Tocris Bioscience™ WAY 100635 maleate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085952
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085952 10 mg
18005122 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18085952 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4380/10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Potent 5-HT1A antagonist; also D4 agonist
Potent, silent antagonist of 5-HT1A receptors (IC50 = 2.2 nM; Ki = 0.84 nM for rat 5-HT1A receptors). Displays 100-fold selectivity for 5-HT1A over other 5-HT subtypes. Also exhibits agonist activity at dopamine D4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 634908-75-1
Molekylær formel C29H40N4O6
Specifica
Kemisk navn eller materiale WAY 100635 maleate
Mængde 10 mg
Formel vægt 538.64
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 540.661
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.