missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

WAY 100634, TRC

Artikelnummer. 30455006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455006 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW498610250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(2-Methoxyphenyl)-N-2-pyridinyl-1-piperazineethanamine
CAS 155204-28-7
Molekylær formel C18H24N4O
Mængde 250 mg
Synonym WAY 100634, 4-(2-Methoxyphenyl)-N-2-pyridinyl-1-piperazineethanamine
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O/c1-23-17-7-3-2-6-16(17)22-14-12-21(13-15-22)11-10-20-18-8-4-5-9-19-18/h2-9H,10-15H2,1H3,(H,19,20)
SMIL COc1ccccc1N2CCN(CCNc3ccccn3)CC2
IUPAC navn N-[2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]pyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Formel vægt 312.195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.