missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
WAY-100135, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-N-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-alpha-phenyl-1-piperazinepropanamide Dihydrochloride |
| CAS | 149055-79-8 |
| Molekylær formel | C24H33N3O2 . 2HCl |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | WAY-100135, (±)-N-(1,1-dimethylethyl)-4-(2-methoxyphenyl)-α-phenyl-1-piperazinepropanamide Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N3O2/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28) |
| SMIL | COc1ccccc1N2CCN(CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3)CC2 |
| IUPAC navn | N-tert-butyl-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-phenylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.5 |
| Formel vægt | 395.2573 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?