Få mere at vide
Wax, Pure, Carnauba, Yellow, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10753621 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10753621 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10753621 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W/0255/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 8015-86-9
Smeltepunkt 81°C
Farve Yellow
Emballage Plastic powder jar
MDL nummer 130724
Mængde 100 g
Fysisk form Solid