Få mere at vide
Wax Ceresin, Technical, White, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 8001-75-0 |
| Smeltepunkt | 61°C |
| Farve | White to Yellow |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Molekylær formel | C30H50O2 |
| MDL nummer | 146361 |
| Mængde | 250 g |
| InChI nøgle | DSEKYWAQQVUQTP-UHFFFAOYNA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 442.73 |
| Fysisk form | Solid |