Få mere at vide
Fisherbrand™ Wave Motion Shakers
Artikelnummer. p-6731136 Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15524070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Dimpled rubber mat and 6 tube securing bands
Støjsvag drift velegnet til en bred vifte af applikationer
  • Let at justere hastighedskontrol med optimeret lavhastighedsdrift
  • Let at justere hældningsvinklen med en enkelt justeringsskrue
  • Driftstemperaturområde på 5 °C til 40 °C tillader brug i kølerum eller inkubatorer
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med automatisk slukning
  • Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
  • Hørbar og visuel alarm: I tidsindstillet tilstand, når tiden når nul, lyder alarmen 5 gange, hvorefter tidsvinduet vises“ Ende” og flimrer hele tiden. Alarmen kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast.
  • To 'års producentgaranti
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 0 til 12° , Justerbar
Bæreevne (metrisk) 9.8 kg
Hastighedsområde 5 til 120 rpm
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Bæreevne (engelsk) 22 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Materiale Aluminiumplatform
Dimensioner (LxB) Platform 306 x 266 mm
Dimensioner (L x B x H) 415 x 293 x 209 mm
Alarmer Akustisk og visuel
Vise LED
Inkluderer Gummimåtte med fordybninger; 6 rørsikringsbånd
Timer rækkevidde 0 min. til 99:59 timer
Garanti og servicetilbud 2 år