Få mere at vide
Watson-Marlow Fordelerrør - PVC
Beskrivelse
Dobbelt pumpesegment manifoldrør— brug den ene, overfør til den anden for dobbelt liv
- Til brug med 400DM2 og 400DM3 pumpehoveder
- Kan bruges med alle flerkanals patroner
- Tilstødende patroner kan indeholde slanger af et andet materiale eller en anden størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 1/25 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,14 mm |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med | 323S/MC peristaltisk pumpe |
| Slangestørrelse | 1.14mm |
| Flowhastighed | 0,14 til 9,9 (pumpe med fire ruller), 0,13 til 8,8 (pumpe med otte ruller) ml/min. |
| Farve | Rød/Rød |
| Produkttype | Slanger til pumper |