Få mere at vide
Watson-Marlow Manifoldrør - Marprene
Artikelnummer. 16430274
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,38 mm
0,63 mm
0,76 mm
0,88 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
Materiale:
Marprene
Farve:
Blå/blå
Grøn/grøn
Gul
Gul/blå
Lilla/Hvid
Lilla/orange
Lilla/sort
Orange/Hvid
Orange/Orange
Orange/grøn
Rød/Rød
Sort/sort
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Materiale Farve
16430274 1,65 mm Marprene Blå/blå
12801651 0,76 mm Marprene Sort/sort
15323277 0,38 mm Marprene Orange/grøn
17422283 0,63 mm Marprene Orange/Hvid
17817953 0,88 mm Marprene Orange/Orange
17847953 1,14 mm Marprene Rød/Rød
12811651 1,42 mm Marprene Gul
17807953 1,52 mm Marprene Gul/blå
17867933 1,85 mm Marprene Grøn/grøn
10170185 2,29 mm Marprene Lilla/sort
17877953 2,54 mm Marprene Lilla/orange
13486308 2,79 mm Marprene Lilla/Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16430274 Leverandør Watson-Marlow Leverandørnr. 979.0165.000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dobbelt pumpesegment manifoldrør— brug den ene, overfør til den anden for dobbelt liv.
  • Fremstillet af autoklaverbar marpren
  • Til brug med 400DM2 og 400DM3 pumpehoveder
  • Kan bruges med alle flerkanals patroner
  • Tilstødende patroner kan indeholde slanger af et andet materiale eller en anden størrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Indre 3/50 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1,65 mm
Materiale Marprene
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med 323S/MC peristaltisk pumpe
Emballagemængde 15m/Pk.
Flowhastighed 0,27 til 19 (pumpe med fire ruller), 0,2 til 14 (pumpe med otte ruller) ml/min.
Farve Blå/blå
Produkttype Dobbelt segmentrør