Få mere at vide
Watson-Marlow Manifoldrør - Marprene
Beskrivelse
- Fremstillet af autoklaverbar marpren
- Til brug med 400DM2 og 400DM3 pumpehoveder
- Kan bruges med alle flerkanals patroner
- Tilstødende patroner kan indeholde slanger af et andet materiale eller en anden størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 1/50 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,76 mm |
| Materiale | Marprene |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med | 323S/MC peristaltisk pumpe |
| Emballagemængde | 6 Pk. |
| Flowhastighed | 0,04 til 3,1 (pumpe med fire ruller), 0,04 til 2,6 (pumpe med otte ruller) ml/min. |
| Farve | Sort/sort |
| Produkttype | Dobbelt segmentrør |