Få mere at vide
Watson-Marlow Marprene Dobbelt segment manifoldrør
Beskrivelse
- Fremstillet af autoklaverbar marpren
- Til brug med 400DM2 og 400DM3 pumpehoveder
- Kan bruges med alle flerkanals patroner
- Tilstødende patroner kan indeholde slanger af et andet materiale eller en anden størrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Materiale | Marprene |
| Til brug med | 400DM2 og 400DM3 pumpehoveder |
| Slangestørrelse | 0,25 mm |
| Produkttype | Manifoldrør |