Få mere at vide
Watson-Marlow 313 Rapid-Load Pumpehoved forlængelse
Til brug med:
Doserings- og overførselspumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pumpehoved accepterer syv rørstørrelser for at opfylde ethvert flowkrav
- Tre nylatronruller
- Rørvæg på 1,6mm
- Med justerbare rørklemmer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Doserings- og overførselspumpe |
| Holder | 3 |
| Inkluderer | Justerbare rørklemmer |
| Rulle materiale | Nylatron |
| Type | Forlænger pumpehoved |