Få mere at vide
Waters - Major Elements Spiking Solution EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Waters - Major Elements Spiking Solution EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10.000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| CAS | 7440-42-8, 7439-93-2, 7723-14-0, 7440-24-6, 7440-70-2, 7439-95-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Fortynd HNO3 |
| Mængde | 100 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Boron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL |