Få mere at vide
Fisherbrand™ Sporbart vandtæt termometer
Artikelnummer. p-2371271 Shop alle Fisherbrand produkter
Skala:
Fahrenheit
Diameter (engelsk) sonde:
0,12 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15213986
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Digitalt vandtæt termometer i lommestørrelse. Sporbart vandtæt termometer med stødsikker kasse hjælper sonden og 10 fods kabel med at fungere præcist, selv når begge er under vand. Ideel til våde områder.
  • Easy-view, 1/4 in.H LCD-cifre kan læses med et øjeblik
  • LCD fungerer i miljøer over frysepunktet
  • Fås i Fahrenheit- eller Celsius-modeller
Ordreinfo
Området er -58 °F til 572 °F eller -50 °C til 300 °C med en opløsning på 0,1° og en nøjagtighed af± 1 °C. Kuffertdimensioner: 1 3/4 x 1/2 in.. Sondelængde: 5 tommer.
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,12 tommer
Diameter (metrisk) sonde 3.05 mm
Til brug med (applikation) Våd laboratorier, vask områder og stort set alle feltanvendelser
Inkluderer Sporbart certifikat, 1,5 V Silver Oxide batteri, magnet, sugekop og Velcro™ . (Sugekop kan bruges til at montere sonden i rustfrit stål)
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 19 cm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 137.16 cm
Materiale ABS-plast
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 1,5 oz.
Vægt (metrisk) 40 g
Produkttype Vandtæt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Kalibreret Ja
Batteritype Sølvoxid
Nøjagtighed ±1 °F
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 9 cm
Skala Fahrenheit