Få mere at vide
Hanna Instruments™ Waterproof Portable pH Meter
Dimensioner (L x B x H):
185 x 72 x 36 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0.4°C |
| Nøjagtighed (pH) | ±0.01 |
| Kalibrering | Automatic/Manual |
| Område (pH) | -2 to 16 |
| Opløsning (pH) | 0.01 |
| Kalibreringspunkter | 1 or 2 with 5 memorized buffers (4.01, 6.86, 7.01, 9.18 and 10.01 pH) |
| Temperaturområde (metrisk) | 20°C to 120°C |
| Opløsning (temperatur) | 0.1°C |
| Dimensioner (L x B x H) | 185 x 72 x 36 mm |
| Vægt (metrisk) | 300 g |
| Vis mere |