Få mere at vide
Hanna Instruments™ Vandtæt pH/ledningsevne/TDS tester
Beskrivelse
- Combo testere designet til målinger med høj nøjagtighed ved brug af en meter
- Let at læse dobbelt LCD, pH/° C eller TDS/° C
- Automatisk temperaturkompensation
- Automatisk kalibrering
- 'Hold'-funktion
- Automatisk slukning
- Udskiftelig pH-elektrode
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (ledningsevne) | ±2 % |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,05 |
| Nøjagtighed (TDS) | ±2 % |
| Batterilevetid | 100 hr. |
| Kalibrering | Ja |
| Kalibreringspunkter (pH) | Automatisk, på et eller to punkter med to sæt standardbuffere (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 eller pH 4,01 |
| Display Type | LCD |
| Rækkevidde (ledningsevne) | 0 til 3999μ S/cm |
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Rækkevidde (TDS) | 0 til 2000 ppm (mg/L) |
| Vis mere |