Få mere at vide
Testo™ Vandtæt nedsænknings-/penetrationssonde
Artikelnummer. 10513261
Svartid:
7 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10513261
Brand: Testo™ 0602 1293
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne sonde til en række forskellige applikationer. Testo™ Vandtætte nedsænknings-/penetrationsprober garanterer hurtig temperaturmåling i væsker og halvfaste medier.
  • Termoelement type K
  • Svartid på 7 sekunder
  • Vandtæt
  • Måleområde: -60 til +400 °C
Tekniske data
Inkluderer Nedsænknings-/penetrationssonde, 5 dia. x 114 mm L sondeskaft, 3,7 dia. x 50 mm L sondeakselspids,– 60 til °400 C Måleområde, 7 sek. Responstid, vandtæt, med 1,2 ml fast kabel
Certificeringer/compliance EN 60584-2
Svartid 7 sek.