Få mere at vide
Brannan™ Vandtæt digitalt max min. termometer med 3-punkts sporbart kalibreringscertifikat
Beskrivelse
- Brannan™ unikt design
- Vandtæt til IP66
- Tredobbelt display viser samtidig maksimum, minimum og aktuel temperatur
- Leveres med 3-punkts sporbar kalibrering, kalibreret ved 0 °C, 20 °C, 40 °C
- Velegnet til brug i køleskabe og frysere
- Høj nøjagtighed
- Interval -20 til +50° C/° F (omskiftelig)
- Digital med letlæselig LCD
- Ophængskrog
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreringspunkter | 0 °C, 20 °C, 40 °C |
| Certificeringer/compliance | britiske nationale standarder ISO 9001 |
| Dybde (metrisk) | 2.05 cm |
| Til brug med (applikation) | At fortælle maksimal, nuværende og minimum temperatur samtidigt |
| Højde (metrisk) | 21 cm |
| Længde (metrisk) | 2.05 cm |
| Materiale | Plast |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 122 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | -4 °F |
| Vis mere |