Få mere at vide
Tempshield™ Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker
Descripción
- Grib håndflade for forbedret fingerfærdighed håndtering af små genstande
- Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
- Højt niveau af termisk beskyttelse, når det udsættes for kryogene væsker
- Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C
- CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
Especificaciones
Especificaciones
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Farve | Pink (Pink) |
| Produkttype | Kryogene handsker |
| Størrelse | Større |
| Stil | Mid-Arm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af mindre genstande eller prøver opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk |
| Serie | Tempshield™ Cyro-beskyttelse™ |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?