Få mere at vide
Tempshield™ Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker
Artikelnummer. 16072222
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
Stil:
Albue
Håndled
Mid-Arm
Skulder
Pakningsstørrelse:
1 par
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Stil unitSize
16072222 Lille Albue 1 par
16022222 Medium Håndled 1 par
16002212 Medium Mid-Arm 1 par
16042202 Medium Albue 1 par
16012222 Større Håndled 1 par
16032202 Større Albue 1 par
16092202 Større Mid-Arm 1 par
16052212 Større Skulder 1 par
16022212 X-Large Mid-Arm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16072222 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. EBSWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2285.00 DKK
    1710.13 DKK / 1 par
    Spare 574.87 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker - Overlegen fingerfærdighed og håndbeskyttelse, når du arbejder med flydende nitrogen. Den flerlagskonstruktion giver mulighed for et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, og den termiske indvendige foring leder fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
  • Grib håndflade for forbedret fingerfærdighed håndtering af små genstande
  • Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
  • Højt niveau af termisk beskyttelse, når det udsættes for kryogene væsker
  • Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C (-320 °F)
  • Maksimalt niveau af termisk og stænkbeskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Anvendelser: Håndtering af mindre genstande eller prøver, der er blevet opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for udsættelse for væsker eller stænk.
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Farve Blå
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Lille
Stil Albue
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C
Til brug med (applikation) Håndtering af mindre genstande eller prøver opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk
Serie Tempshield™ Cyro-beskyttelse™