Få mere at vide
Tempshield™ Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker
Artikelnummer. 16022252
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Stil:
Håndled
Mid-Arm
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Stil unitSize
16022252 Lille Håndled 1 par
16002242 Lille Mid-Arm 1 par
16012252 Medium Håndled 1 par
16092232 Medium Mid-Arm 1 par
16082232 Større Mid-Arm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16022252 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. PCGWRSWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 DKK
    1534.81 DKK / 1 par
    Spare 520.19 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker giver overlegen fingerfærdighed og håndbeskyttelse, når du arbejder med flydende nitrogen. Den flerlagskonstruktion giver mulighed for et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, og den termiske indvendige foring leder fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
  • Grib håndflade for forbedret fingerfærdighed håndtering af små genstande
  • Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
  • Højt niveau af termisk beskyttelse, når det udsættes for kryogene væsker
  • Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Farve Pink (Pink)
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse Lille
Stil Håndled
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C
Til brug med (applikation) Håndtering af mindre genstande eller prøver opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk
Serie Tempshield™ Cyro-beskyttelse™