Få mere at vide
Tempshield™ Vandtæt Cryo-Grip™ Handsker
Beskrivelse
- Grib håndflade for forbedret fingerfærdighed håndtering af små genstande
- Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
- Højt niveau af termisk beskyttelse, når det udsættes for kryogene væsker
- Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C (-320 °F)
- Maksimalt niveau af termisk og stænkbeskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed
- CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
- Anvendelser: Håndtering af mindre genstande eller prøver, der er blevet opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for udsættelse for væsker eller stænk.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420 |
| Farve | Blå |
| Produkttype | Kryogene handsker |
| Størrelse | Medium |
| Stil | Midtarm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C |
| Til brug med (applikation) | Håndtering af mindre genstande eller prøver opbevaret eller hærdet i kryogene væsker, dispensering/overførsel af kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk |
| Serie | Tempshield™ Cyro-beskyttelse™ |