Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandsker - skulderlængde
Artikelnummer. 16670876 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16670876 Medium -
15525746 Større 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16670876 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 189448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6155.00 DKK
    5767.32 DKK / 1 par
    Spare 387.68 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Fås som muligheder for håndled, albue, midtarm, skulderlængde.
  • Giver beskyttelse mod stænk
  • Behagelig, let, åndbar
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Oversigt Skulderlængde
Produkttype Vandtætte kryogene handsker
Størrelse Medium
Til brug med (applikation) Kryogen konservering
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 71 cm