Få mere at vide
Thermo Scientific™ Vandtætte kryohandsker - skulderlængde
Shop alle Thermo Scientific produkter
Størrelse:
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
Håndter sikkert prøver fra ultralav temperatur frysere og kryogen opbevaring med Thermo Scientific™ Vandtætte kryohandsker. Fås i albue-, mid-arm- og skulderlængde muligheder.
- Giver beskyttelse mod stænk
- Komfortabel, let, åndbar
- Sideudløserspænder for hurtig tænd/sluk
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Skulderlængde |
| Produkttype | Vandtætte kryogene handsker |
| Størrelse | Større |
| Til brug med (applikation) | Kryogen konservering |
| Længde (engelsk) | 28 tommer |
| Længde (metrisk) | 71 cm |