Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryohandsker - albuelængde
Artikelnummer. p-7219196 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16429019 Medium -
15342547 Større 1 par
16439019 X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16429019 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 189445
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
Flerlagskonstruktion muliggør termisk beskyttelse, fleksibilitet og fingerfærdighed, hvilket er essentielle egenskaber, når funktion er vigtig og sikkerhed kritisk. Højtydende, termisk indvendig foring transporterer fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder. Sikkerhedscertificeret til at opfylde EU-standarder for CE-kat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Fås som muligheder for håndled, albue, midtarm, skulderlængde.
  • Giver beskyttelse mod stænk
  • Behagelig, let, åndbar
Certificeringer
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Oversigt Albue Længde
Produkttype Vandtætte kryogene handsker
Størrelse Medium
Til brug med (applikation) Kryogen konservering
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.7 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420