Få mere at vide
Tempshield™ Vandtæt Cryo-Gloves™
Artikelnummer. 16002272
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
16002272 Blå 1 par
1 options
Artikelnummer. 16002272 Leverandør Tempshield™ Leverandørnr. WRXLWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 DKK
    1285.64 DKK / 1 par
    Spare 434.36 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 24-03-2027
Vandtæt Cryo-Gloves™ giver overlegen fingerfærdighed og håndbeskyttelse, når du arbejder med flydende nitrogen. Den flerlagskonstruktion giver mulighed for et maksimalt niveau af termisk beskyttelse, og den termiske indvendige foring leder fugt væk fra hænderne og bevarer komforten over længere perioder.
  • Tynd, sømløs 100 % vandtæt foring giver beskyttelse mod spild og stænk
  • Højt niveau af termisk beskyttelse, når det udsættes for kryogene væsker
  • Til ultrakolde applikationer ned til -196 °C (-320 °F)
  • CE-kategori III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Anvendelser: dispensering/overførsel af kryogene væsker, fjernelse af prøver fra kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) CE kat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Farve Blå
Produkttype Kryogene handsker
Størrelse X-Large
Stil Håndled
Temperatur (metrisk) Maks -196 °C
Til brug med (applikation) Dispensering/overførsel af kryogene væsker, fjernelse af prøver fra kryogene væsker, eventuelle åbne kryogene beholdere med risiko for eksponering for væsker eller stænk
Serie Tempshield™ Cyro-beskyttelse™