Få mere at vide
Brannan™ Vandtæt Klassisk Digital Max Min Termometer
Artikelnummer. 17381580
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +50 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
17381580 -20 °C til +50 °C
1 options
Artikelnummer. 17381580 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 12/434/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 DKK
    144.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.83 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Vandtæt til IP66, hvilket gør det til et professionelt standard max min termometer. Hygiejnisk og nem at rengøre, den er ideel til laboratorier, cateringkøkkener og medicinske miljøer. Sikker at bruge i et køleskab, det egner sig godt til medicin eller madopbevaring.
  • Brannan unikt design
  • Vandtæt til IP66
  • Tredobbelt display viser samtidig maksimum, minimum og aktuel temperatur
  • Velegnet til brug i køleskabe og frysere
  • Høj nøjagtighed
  • Område -20 til +50 grader C/F (kan skiftes)
  • Digital med letlæselig LCD
  • Ophængskrog
  • Dobbelt skala° C &° F
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, Rosh& WEEE
Display Dimensioner 50 x 15 mm
Til brug med (applikation) At fortælle maksimal, nuværende og minimum temperatur samtidigt
Højde (engelsk) 8,27 tommer.
Højde (metrisk) 21 cm
Længde (metrisk) 7 cm
Materiale Plast
Model- 12/434/3
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 0.38 lb.
Oversigt Grå
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Kalibreret Ja
Batterilevetid 2 år
Batteritype 1 x AAA
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 0,1 °C
Vise LCD
Bredde (metrisk) 7.8 cm